4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(4-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
PC5659-100G
APOSPC5659-100GEA
88.6
EUR
APOSPC5659-100G
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₁₆BFO₂ MW: 222,0637 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03453665 Núm. CAS: 214360-58-4 |