(Pentafluorofenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,3,4,5,6-Pentafluorofenil)acetonitrilo
PC5660-25G PC5660-5G
APOSPC5660-25GEA 288 EUR
APOSPC5660-25G APOSPC5660-5G
(Pentafluorofenil)acetonitrilo 98%
(Pentafluorofenil)acetonitrilo
Formula: (C₆F₅)CH₂CN
MW: 207,1 g/mol
Pto. Ebullición: 107…111 °C/17mmHg
Densidad: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013814
Núm. CAS: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III