3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC5663-5G
APOSPC5663-5GEA 72.5 EUR
APOSPC5663-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BF₃O₃
MW: 288,0706 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863919
Núm. CAS: 262376-31-8