Clorodimetilpentafluorofenilsilano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (Chloro)(perfluorophenyl)dimethylsilane
PC5664-25G PC5664-5G
APOSPC5664-25GEA 106 EUR
APOSPC5664-25G APOSPC5664-5G
Clorodimetilpentafluorofenilsilano 98%
Clorodimetilpentafluorofenilsilano
Formula: C₈H₆ClF₅Si
MW: 260,67 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C/10mmHg
Densidad: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000500
Núm. CAS: 20082-71-7
EINECS: 243-506-9
UN: 2987
ADR: 8,II