(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5665-1G PC5665-5G
APOSPC5665-1GEA 139 EUR
APOSPC5665-1G APOSPC5665-5G
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine
Formula: C₁₈H₁₀F₅P
Pto. de fusión: 70…72 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000290
Núm. CAS: 5525-95-1