Ácido 2-bromo-4,5-difluorofenilborónico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56674-5G PC56674-1G
APOSPC56674-5GEA 261 EUR
APOSPC56674-5G APOSPC56674-1G
Ácido 2-bromo-4,5-difluorofenilborónico 95%
Ácido 2-bromo-4,5-difluorofenilborónico
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
Pto. de fusión: 231…236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411353
Núm. CAS: 849062-34-6