Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium tetrakis(perfluorophenyl)borate
PC56696-5G PC56696-1G
APOSPC56696-5GEA 102 EUR
APOSPC56696-5G APOSPC56696-1G
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Formula: C₂₄BF₂₀K
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797410
Núm. CAS: 89171-23-3