4'-Fluoro-3'-nitroacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5672-25G
PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA
48
EUR
APOSPC5672-25G
APOSPC5672-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetofenona
4'-Fluoro-3'-nitroacetofenona
Formula:
C₈H₆FNO₃ MW: 183.14 g/mol Pto. Ebullición: 118…120 °C/0.8mmHg Pto. de fusión: 47…51 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00115369 Núm. CAS: 400-93-1 |