4-Bromo-2-fluorotolueno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
PC56731-100G PC56731-1KG PC56731-500G
APOSPC56731-100GEA 26.1 EUR
APOSPC56731-100G APOSPC56731-1KG APOSPC56731-500G
4-Bromo-2-fluorotolueno 95%
4-Bromo-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Pto. Ebullición: 68
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013551
Núm. CAS: 51436-99-8