3,5-Difluorotiofenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Difluorobencenotiol
PC5677-1G
PC5677-25G
PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA
23.2
EUR
APOSPC5677-1G
APOSPC5677-25G
APOSPC5677-5G
3,5-Difluorotiofenol
3,5-Difluorotiofenol
Formula:
C₆H₄F₂S MW: 146,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06201795 Núm. CAS: 99389-26-1 UN: 1993 ADR: 3,III |