Trifluoruro de cobalto 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (III) fluoruro
PC5678-100G PC5678-25G PC5678-5G
APOSPC5678-100GEA 227 EUR
APOSPC5678-100G APOSPC5678-25G APOSPC5678-5G
Trifluoruro de cobalto 99%
Trifluoruro de cobalto
Hard fluorinating agent. Replaces organic hydrogen with fluorine, J. Appl. Chem., 1952, 127.
Formula: CoF₃
MW: 115.93 g/mol
Pto. de fusión: 927
Densidad: 3.88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010942
Núm. CAS: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN: 3084
ADR: 8+5.1 II
Índice Merck: 12,02491