2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56801-1G PC56801-500MG
APOSPC56801-1GEA 551 EUR
APOSPC56801-1G APOSPC56801-500MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09996953
Núm. CAS: 1003712-18-2