5-Fluorosalicilaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-hidroxibenzaldehído
PC5683-100G PC5683-25G PC5683-5G
APOSPC5683-100GEA 174 EUR
APOSPC5683-100G APOSPC5683-25G APOSPC5683-5G
5-Fluorosalicilaldehído
5-Fluorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Pto. Ebullición: 56 °C/0,75mmHg
Pto. de fusión: 82…85 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01090997
Núm. CAS: 347-54-6