3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5684-1G PC5684-250MG
APOSPC5684-1GEA 58 EUR
APOSPC5684-1G APOSPC5684-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275188
Núm. CAS: 258506-68-2