Ácido 3,6-difluoro-2-metoxifenilborónico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3,6-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
PC56845-1G PC56845-250MG PC56845-5G
APOSPC56845-1GEA 455 EUR
APOSPC56845-1G APOSPC56845-250MG APOSPC56845-5G
Ácido 3,6-difluoro-2-metoxifenilborónico 95%
Ácido 3,6-difluoro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,936 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11856009
Núm. CAS: 919355-30-9