3,4-Difluorobencilamina 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56852-100G PC56852-25G
APOSPC56852-100GEA 144 EUR
APOSPC56852-100G APOSPC56852-25G
3,4-Difluorobencilamina 94%
3,4-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Densidad: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010145
Núm. CAS: 72235-53-1
UN: 2735
ADR: 8,III