Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5687-500G
APOSPC5687-500GEA 114 EUR
APOSPC5687-500G
Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato 97%
Fluoruro de tetrametilamonio tetrahidrato
Formula: C₄H₁₂FN·4H₂O
MW: 165,21 g/mol
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149968
Núm. CAS: 17787-40-5