2,6-Dimetil-4-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-2,6-xilidina
PC5695-1G PC5695-5G PC5695-25G PC5695-100G
APOSPC5695-1GEA 125 EUR
APOSPC5695-1G APOSPC5695-5G APOSPC5695-25G APOSPC5695-100G
2,6-Dimetil-4-fluoroanilina 98%
2,6-Dimetil-4-fluoroanilina
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03792669
Núm. CAS: 392-70-1