7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC56975-1G
PC56975-5G
APOSPC56975-1GEA
21.9
EUR
APOSPC56975-1G
APOSPC56975-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula:
C₉H₇FN₂OS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100241 Núm. CAS: 1048913-86-5 |