2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α,α-dimethylbenzenemethanol
PC5699-1G PC5699-5G
APOSPC5699-1GEA 115 EUR
APOSPC5699-1G APOSPC5699-5G
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol
Formula: C₉H₇F₅O
MW: 226,15 g/mol
Pto. Ebullición: 67…68 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039613
Núm. CAS: 715-31-1