3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Perfluorophenyl)propanoic acid
PC5700-1G PC5700-5G
APOSPC5700-1GEA 183 EUR
APOSPC5700-1G APOSPC5700-5G
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₅F₅O₂
MW: 240.13 g/mol
Pto. de fusión: 91…96 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020516
Núm. CAS: 2002-92-8
UN: 3261
ADR: 8 III