2-(3-Fluorofenil)etanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5701-25G PC5701-5G PC5701-100G
APOSPC5701-25GEA 58 EUR
APOSPC5701-25G APOSPC5701-5G APOSPC5701-100G
2-(3-Fluorofenil)etanol 98%
2-(3-Fluorofenil)etanol
Formula: C₈H₉FO
Pto. Ebullición: 90 °C/3mmHg
Densidad: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045998
Núm. CAS: 52059-53-7