5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57010-25G PC57010-5G PC57010-10G
APOSPC57010-25GEA 149 EUR
APOSPC57010-25G APOSPC57010-5G APOSPC57010-10G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12025434
Núm. CAS: 147808-42-2