Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
PC57014-1G
PC57014-5G
PC57014-10G
APOSPC57014-1GEA
52.2
EUR
APOSPC57014-1G
APOSPC57014-5G
APOSPC57014-10G
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,024 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14698110 Núm. CAS: 1214336-88-5 |