Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate, Methyl 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylate
PC57017-1G PC57017-250MG
APOSPC57017-1GEA 43.5 EUR
APOSPC57017-1G APOSPC57017-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698121
Núm. CAS: 1211538-72-5