1,1,1,2,2-Pentafluoropropane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5702-25G PC5702-5G
APOSPC5702-25GEA 951 EUR
APOSPC5702-25G APOSPC5702-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane 98%
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane
Formula: C₃H₃F₅
Pto. Ebullición: –18 °C
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069108
Núm. CAS: 1814-88-6
UN: 3163
ADR: 2.2,