2,6-Difluoro-3-metoxianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC57026-5G
PC57026-1G
APOSPC57026-5GEA
799
EUR
APOSPC57026-5G
APOSPC57026-1G
2,6-Difluoro-3-metoxianilina 98%
2,6-Difluoro-3-metoxianilina
Formula:
C₇H₇F₂NO Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04115898 Núm. CAS: 144851-62-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |