2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC5704-10G
PC5704-5G
APOSPC5704-10GEA
152
EUR
APOSPC5704-10G
APOSPC5704-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol
Formula:
C₇H₆FNO₃ MW: 171,1300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683502 Núm. CAS: 63878-73-9 |