2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57042-25G PC57042-5G PC57042-100G
APOSPC57042-25GEA 92.8 EUR
APOSPC57042-25G APOSPC57042-5G APOSPC57042-100G
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839109
Núm. CAS: 1099597-32-6