Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,6-difluorobenzoate
PC57044-100G PC57044-5G
APOSPC57044-100GEA 151 EUR
APOSPC57044-100G APOSPC57044-5G
Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,6-difluorobenzoate
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204338
Núm. CAS: 19064-14-3