1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57047-1G PC57047-5G
APOSPC57047-1GEA 72.5 EUR
APOSPC57047-1G APOSPC57047-5G
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Pto. Ebullición: 80…84 °C/1,5mmHg
Pto. de fusión: 21…26 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659620
Núm. CAS: 29848-57-5