2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57059-1G PC57059-10G
APOSPC57059-1GEA 162 EUR
APOSPC57059-1G APOSPC57059-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652441
Núm. CAS: 1240257-07-1