2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)fenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5707-1G PC5707-5G PC5707-10G
APOSPC5707-1GEA 46.4 EUR
APOSPC5707-1G APOSPC5707-5G APOSPC5707-10G
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)fenol
2-Fluoro-5-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄F₄O₂
MW: 196.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115893
Núm. CAS: 886498-03-9
UN: 1760
ADR: 8 II