Ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5709-25G PC5709-5G PC5709-10G
APOSPC5709-25GEA 166 EUR
APOSPC5709-25G APOSPC5709-5G APOSPC5709-10G
Ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 2-metoxi-5-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₉H₇F₃O₃
Pto. de fusión: 107…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862091
Núm. CAS: 4864-01-1