5-Fluoroindazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5711-1G PC5711-250MG
APOSPC5711-1GEA 29 EUR
APOSPC5711-1G APOSPC5711-250MG
5-Fluoroindazol
5-Fluoroindazol
Formula: C₇H₅FN₂
Pto. de fusión: 119…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972877
Núm. CAS: 348-26-5