5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5716-100MG PC5716-1G PC5716-250MG
APOSPC5716-100MGEA 219 EUR
APOSPC5716-100MG APOSPC5716-1G APOSPC5716-250MG
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026087
Núm. CAS: 1150561-55-9