trans-4-Fluoro-L-proline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,4R)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic Acid
PC5718-100MG PC5718-250MG
APOSPC5718-100MGEA 234 EUR
APOSPC5718-100MG APOSPC5718-250MG
trans-4-Fluoro-L-proline
trans-4-Fluoro-L-proline
Formula: C₅H₈FNO₂
MW: 133,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683982
Núm. CAS: 2507-61-1