α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
PC5721-5G PC5721-1G PC5721-25G
APOSPC5721-5GEA 26.1 EUR
APOSPC5721-5G APOSPC5721-1G APOSPC5721-25G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Pto. Ebullición: 112…114 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847179
Núm. CAS: 127425-73-4
UN: 1759
ADR: 8,III