1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5722-1G PC5722-5G
APOSPC5722-1GEA 176 EUR
APOSPC5722-1G APOSPC5722-5G
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
Formula: C₅H₄Br₂F₆
Pto. Ebullición: 92 °C/47mmHg
Densidad: 2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095411
Núm. CAS: 33619-78-2