Ácido 4-fluorosalicílico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5723-1G PC5723-5G PC5723-10G
APOSPC5723-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5723-1G APOSPC5723-5G APOSPC5723-10G
Ácido 4-fluorosalicílico 99%
Ácido 4-fluorosalicílico
Formula: C₇H₅FO₃
Pto. de fusión: 186…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153168
Núm. CAS: 345-29-9
EINECS: 206-459-5