Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 3-fluorobenzoate
PC5732-100G PC5732-25G PC5732-500G
APOSPC5732-100GEA 58 EUR
APOSPC5732-100G APOSPC5732-25G APOSPC5732-500G
Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Sodium-3-fluorobenzoate
Formula: C₇H₄FO₂Na
MW: 162.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788550
Núm. CAS: 499-57-0