3-Fluorobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 49.3 EUR
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
3-Fluorobenzoato de metilo 97%
3-Fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. Ebullición: 197 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094302
Núm. CAS: 455-68-5