4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5738-25G PC5738-5G
APOSPC5738-25GEA 496 EUR
APOSPC5738-25G APOSPC5738-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,0200 g/mol
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059130
Núm. CAS: 34328-47-7