Anhídrido pentafluoropropionico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
PC5750-100G PC5750-25G
APOSPC5750-100GEA 365 EUR
APOSPC5750-100G APOSPC5750-25G
Anhídrido pentafluoropropionico 99%
Anhídrido pentafluoropropionico
Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.
Formula: C₆F₁₀O₃
MW: 310,05 g/mol
Pto. Ebullición: 73…74 °C
Densidad: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000429
Núm. CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8,II