2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5751-1G PC5751-250MG PC5751-5G
APOSPC5751-1GEA 0 EUR
APOSPC5751-1G APOSPC5751-250MG APOSPC5751-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₅BF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11616522
Núm. CAS: 1093407-58-9