Ácido 2-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC5755-1G
PC5755-25G
PC5755-5G
APOSPC5755-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5755-1G
APOSPC5755-25G
APOSPC5755-5G
Ácido 2-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster 98%
Ácido 2-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Pto. de fusión: 42…45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06798245 Núm. CAS: 452972-14-4 |