Trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate

PC5766-25G
APOSPC5766-25GEA 89.9 EUR
APOSPC5766-25G
Trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio
Trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MW: 260,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210008
Núm. CAS: 145022-44-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR