9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5773-1G PC5773-5G
APOSPC5773-1GEA 104 EUR
APOSPC5773-1G APOSPC5773-5G
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Formula: C₂₁H₁₁F₅O₃
Pto. de fusión: 85…87 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013261
Núm. CAS: 88744-04-1