2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5774-1G PC5774-250MG
APOSPC5774-1GEA 429 EUR
APOSPC5774-1G APOSPC5774-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Formula: C₁₂H₁₁FN₂O
MW: 218,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453098
Núm. CAS: 52200-15-4