5-Fluoro-5'-deoxyuridina (Doxifluridina) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC5775-1G PC5775-5G
APOSPC5775-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5775-1G APOSPC5775-5G
5-Fluoro-5'-deoxyuridina (Doxifluridina) 98%
5-Fluoro-5'-deoxyuridina (Doxifluridina)
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine
Formula: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246.19 g/mol
Pto. de fusión: 188…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00866530
Núm. CAS: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White solid
Melting Point 189.6-190.4 degrees C
Purity 98%